Principaux documents
ENA296274779
Enamine
3-methoxy-3-phenylazetidine hydrochloride
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
199.68
Numéro MDL:
Iupac Name
3-methoxy-3-phenylazetidine hydrochloride
Inchi Code
1S/C10H13NO.ClH/c1-12-10(7-11-8-10)9-5-3-2-4-6-9;/h2-6,11H,7-8H2,1H3;1H
Clé InChI
FETSBXWNGPPDAU-UHFFFAOYSA-N
Température de stockage
RT
Salt Data
Cl
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-50072
Pictogrammes
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-50072