Key Documents
ENA295068561
Enamine
1-phenyl-2-(1H-1,2,4-triazol-1-yl)ethan-1-ol
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
189.22
Numéro MDL:
Pf
121-123
Iupac Name
1-phenyl-2-(1H-1,2,4-triazol-1-yl)ethanol
Inchi Code
1S/C10H11N3O/c14-10(6-13-8-11-7-12-13)9-4-2-1-3-5-9/h1-5,7-8,10,14H,6H2
Clé InChI
OUDWJLTZCWFWJV-UHFFFAOYSA-N
Température de stockage
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-61795
Melting Point
121-123
Pictogrammes
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-61795