Key Documents
ENA258389613
Enamine
6,7,8,9-tetrahydro-5H-benzo[7]annulen-5-amine
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
161.25
Numéro MDL:
Iupac Name
6,7,8,9-tetrahydro-5H-benzo[a]cyclohepten-5-amine
Inchi Code
1S/C11H15N/c12-11-8-4-2-6-9-5-1-3-7-10(9)11/h1,3,5,7,11H,2,4,6,8,12H2
Clé InChI
UFBOKWPYNNXYIS-UHFFFAOYSA-N
Température de stockage
4
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Ice Pack
Physical Form
oil
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-59646
Pictogrammes
CorrosionExclamation mark
Signal Word
Danger
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-59646