Principaux documents
ENA258389330
Enamine
1-[4-(benzyloxy)benzoyl]piperazine hydrochloride
100 MG
165.90 CHF
250 MG
220.50 CHF
500 MG
379.10 CHF
1 G
503.90 CHF
2.5 G
944.60 CHF
5 G
1 374.90 CHF
10 G
2 017.10 CHF
Réf. du fournisseur: EN300-30997-100MG
165.90 CHF
Expédition sous 14 jour(s) - par un Aldrich Partner.
Changer de vue
100 MG
165.90 CHF
250 MG
220.50 CHF
500 MG
379.10 CHF
1 G
503.90 CHF
2.5 G
944.60 CHF
5 G
1 374.90 CHF
10 G
2 017.10 CHF
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
332.83
Numéro MDL:
Réf. du fournisseur: EN300-30997-100MG
165.90 CHF
Expédition sous 14 jour(s) - par un Aldrich Partner.
Iupac Name
1-[4-(benzyloxy)benzoyl]piperazine hydrochloride
Inchi Code
1S/C18H20N2O2.ClH/c21-18(20-12-10-19-11-13-20)16-6-8-17(9-7-16)22-14-15-4-2-1-3-5-15;/h1-9,19H,10-14H2;1H
Clé InChI
OJAQLFBLEKUFDE-UHFFFAOYSA-N
Température de stockage
RT
Salt Data
Cl
Purity
95
Country of Origin
UA
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-30997
Pictogrammes
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-30997