Principaux documents
ENA250698456
Enamine
2-(2-methoxyphenoxy)pyridine-4-carboximidamide hydrochloride
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
279.73
Numéro MDL:
Iupac Name
2-(2-methoxyphenoxy)-4-pyridinecarboximidamide hydrochloride
Inchi Code
1S/C13H13N3O2.ClH/c1-17-10-4-2-3-5-11(10)18-12-8-9(13(14)15)6-7-16-12;/h2-8H,1H3,(H3,14,15);1H
Clé InChI
OYYFKDKVLSRWMQ-UHFFFAOYSA-N
Température de stockage
RT
Salt Data
Cl
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-59297
Pictogrammes
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-59297