Principaux documents
ENA249152209
Enamine
2-fluoro-N-(piperidin-4-yl)benzamide hydrochloride
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
258.72
Numéro MDL:
Iupac Name
2-fluoro-N-(4-piperidinyl)benzamide hydrochloride
Inchi Code
1S/C12H15FN2O.ClH/c13-11-4-2-1-3-10(11)12(16)15-9-5-7-14-8-6-9;/h1-4,9,14H,5-8H2,(H,15,16);1H
Clé InChI
XFRPMVPXGMEJJK-UHFFFAOYSA-N
Température de stockage
RT
Salt Data
Cl
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-56041
Pictogrammes
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-56041