Principaux documents
ENA245488021
Enamine
2-[4-(cyanomethyl)phenoxy]acetic acid
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
191.19
Numéro MDL:
Iupac Name
[4-(cyanomethyl)phenoxy]acetic acid
Inchi Code
1S/C10H9NO3/c11-6-5-8-1-3-9(4-2-8)14-7-10(12)13/h1-4H,5,7H2,(H,12,13)
Clé InChI
YMTHHVYLFBCCKS-UHFFFAOYSA-N
Température de stockage
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-55431
Pictogrammes
Exclamation mark
Signal Word
Warning
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-55431