Principaux documents
ENA245487461
Enamine
5-benzyl-1,3-thiazol-2-amine hydrochloride
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
226.73
Numéro MDL:
Iupac Name
5-benzyl-1,3-thiazol-2-amine hydrochloride
Inchi Code
1S/C10H10N2S.ClH/c11-10-12-7-9(13-10)6-8-4-2-1-3-5-8;/h1-5,7H,6H2,(H2,11,12);1H
Clé InChI
ULAQYRGGOOBOLJ-UHFFFAOYSA-N
Température de stockage
RT
Salt Data
Cl
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-55375
Pictogrammes
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-55375