Principaux documents
ENA245487163
Enamine
3-chloro-6-(2-methoxyethoxy)pyridine-2-carboxylic acid
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
231.64
Numéro MDL:
Iupac Name
3-chloro-6-(2-methoxyethoxy)-2-pyridinecarboxylic acid
Inchi Code
1S/C9H10ClNO4/c1-14-4-5-15-7-3-2-6(10)8(11-7)9(12)13/h2-3H,4-5H2,1H3,(H,12,13)
Clé InChI
XKSKBOMICRYVJQ-UHFFFAOYSA-N
Température de stockage
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-55161
Pictogrammes
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-55161