Key Documents
ENA245486746
Enamine
1-(2,4-difluorophenyl)piperidin-4-one
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
211.21
Numéro MDL:
Iupac Name
1-(2,4-difluorophenyl)-4-piperidinone
Inchi Code
1S/C11H11F2NO/c12-8-1-2-11(10(13)7-8)14-5-3-9(15)4-6-14/h1-2,7H,3-6H2
Clé InChI
IPHZDXYCDOEZDZ-UHFFFAOYSA-N
Température de stockage
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-54505
Pictogrammes
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-54505