Principaux documents
ENA245486028
Enamine
2-[(5-carbamoylpyridin-2-yl)amino]acetic acid
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
195.18
Numéro MDL:
Iupac Name
{[5-(aminocarbonyl)-2-pyridinyl]amino}acetic acid
Inchi Code
1S/C8H9N3O3/c9-8(14)5-1-2-6(10-3-5)11-4-7(12)13/h1-3H,4H2,(H2,9,14)(H,10,11)(H,12,13)
Clé InChI
AUJHPMSOBZDDRX-UHFFFAOYSA-N
Température de stockage
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-53613
Pictogrammes
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-53613