Principaux documents
ENA245485538
Enamine
N-hydroxy-2-methyl-2-phenylpropanamide
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
179.22
Numéro MDL:
Pf
145-146
Iupac Name
N-hydroxy-2-methyl-2-phenylpropanamide
Inchi Code
1S/C10H13NO2/c1-10(2,9(12)11-13)8-6-4-3-5-7-8/h3-7,13H,1-2H3,(H,11,12)
Clé InChI
ZXXJKUBDSHZOAA-UHFFFAOYSA-N
Température de stockage
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-52838
Melting Point
145-146
Pictogrammes
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-52838