Key Documents
ENA245485446
Enamine
4-amino-N,N-bis(prop-2-en-1-yl)benzamide
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
216.28
Numéro MDL:
Iupac Name
N,N-diallyl-4-aminobenzamide
Inchi Code
1S/C13H16N2O/c1-3-9-15(10-4-2)13(16)11-5-7-12(14)8-6-11/h3-8H,1-2,9-10,14H2
Clé InChI
OGZHTSAMYSYOHA-UHFFFAOYSA-N
Température de stockage
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-52694
Pictogrammes
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-52694