Principaux documents
ENA238713189
Enamine
3,3-dimethylmorpholine
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
115.18
Numéro MDL:
Iupac Name
3,3-dimethylmorpholine
Inchi Code
1S/C6H13NO/c1-6(2)5-8-4-3-7-6/h7H,3-5H2,1-2H3
Clé InChI
HEYGLTRAXBZNAD-UHFFFAOYSA-N
Température de stockage
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
liquid
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-51940
Pictogrammes
CorrosionExclamation mark
Signal Word
Danger
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-51940