Documents
ENA238713027
Enamine
ethyl N-(3-amino-2-methylphenyl)carbamate
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
194.23
Numéro MDL:
Iupac Name
ethyl 3-amino-2-methylphenylcarbamate
Inchi Code
1S/C10H14N2O2/c1-3-14-10(13)12-9-6-4-5-8(11)7(9)2/h4-6H,3,11H2,1-2H3,(H,12,13)
Clé InChI
CUARKGNESAJPQR-UHFFFAOYSA-N
Température de stockage
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-51688
Pictogrammes
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-51688