Principaux documents
ENA238711710
Enamine
4-[4-(propan-2-yloxy)phenyl]butan-2-amine
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
207.32
Numéro MDL:
Iupac Name
4-(4-isopropoxyphenyl)-2-butanamine
Inchi Code
1S/C13H21NO/c1-10(2)15-13-8-6-12(7-9-13)5-4-11(3)14/h6-11H,4-5,14H2,1-3H3
Clé InChI
KJAYQKCSZPBMRL-UHFFFAOYSA-N
Température de stockage
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Physical Form
liquid
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-49536
Pictogrammes
CorrosionExclamation mark
Signal Word
Danger
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-49536