Principaux documents
ENA238711569
Enamine
1-[3-(aminomethyl)phenyl]-3-(3-methylphenyl)urea
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
255.32
Numéro MDL:
Le tarif et la disponibilité ne sont pas disponibles actuellement.
Iupac Name
N-[3-(aminomethyl)phenyl]-N'-(3-methylphenyl)urea
Inchi Code
1S/C15H17N3O/c1-11-4-2-6-13(8-11)17-15(19)18-14-7-3-5-12(9-14)10-16/h2-9H,10,16H2,1H3,(H2,17,18,19)
Clé InChI
JMGHBGDVNXGGGH-UHFFFAOYSA-N
Température de stockage
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-45553
Pictogrammes
CorrosionExclamation mark
Signal Word
Danger
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-45553