Principaux documents
ENA238711489
Enamine
2-amino-4-chloro-N-propylbenzamide
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
212.68
Numéro MDL:
Iupac Name
2-amino-4-chloro-N-propylbenzamide
Inchi Code
1S/C10H13ClN2O/c1-2-5-13-10(14)8-4-3-7(11)6-9(8)12/h3-4,6H,2,5,12H2,1H3,(H,13,14)
Clé InChI
ANGDOQGIJBNKFH-UHFFFAOYSA-N
Température de stockage
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-45424
Pictogrammes
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-45424