Principaux documents
ENA238711456
Enamine
2-amino-N-methyl-2-phenylacetamide hydrochloride
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
200.67
Numéro MDL:
Pf
239-240
Iupac Name
2-amino-N-methyl-2-phenylacetamide hydrochloride
Inchi Code
1S/C9H12N2O.ClH/c1-11-9(12)8(10)7-5-3-2-4-6-7;/h2-6,8H,10H2,1H3,(H,11,12);1H
Clé InChI
SDDDEENAJBZGLB-UHFFFAOYSA-N
Température de stockage
RT
Salt Data
Cl
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-45309
Melting Point
239-240
Pictogrammes
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-45309