Principaux documents
ENA238710947
Enamine
4-amino-2-chloro-N-cyclopropylbenzamide
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
210.66
Numéro MDL:
Iupac Name
4-amino-2-chloro-N-cyclopropylbenzamide
Inchi Code
1S/C10H11ClN2O/c11-9-5-6(12)1-4-8(9)10(14)13-7-2-3-7/h1,4-5,7H,2-3,12H2,(H,13,14)
Clé InChI
XNNFLYUPGKETEO-UHFFFAOYSA-N
Température de stockage
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-43779
Pictogrammes
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-43779