Principaux documents
ENA196830215
Enamine
4-amino-N-(1-methylazepan-2-ylidene)benzene-1-sulfonamide
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
281.38
Iupac Name
4-amino-N-[(2Z)-1-methyl-2-azepanylidene]benzenesulfonamide
Inchi Code
1S/C13H19N3O2S/c1-16-10-4-2-3-5-13(16)15-19(17,18)12-8-6-11(14)7-9-12/h5-9,15H,2-4,10,14H2,1H3
Clé InChI
DGAFZLZOIHWCOL-UHFFFAOYSA-N
Température de stockage
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-44917
Pictogrammes
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-44917