Principaux documents
ENA196830173
Enamine
ethyl 2,5-dimethyl-1H-pyrrole-3-carboxylate
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
167.21
Numéro MDL:
Pf
117-119
Iupac Name
ethyl 2,5-dimethyl-1H-pyrrole-3-carboxylate
Inchi Code
1S/C9H13NO2/c1-4-12-9(11)8-5-6(2)10-7(8)3/h5,10H,4H2,1-3H3
Clé InChI
NOCOMGOGAJYTPH-UHFFFAOYSA-N
Température de stockage
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-18716
Melting Point
117-119
Pictogrammes
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-18716