Principaux documents
ENA189566594
Enamine
5-oxo-5-(2,4,6-trimethylphenyl)pentanoic acid
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
234.3
Numéro MDL:
Iupac Name
5-mesityl-5-oxopentanoic acid
Inchi Code
1S/C14H18O3/c1-9-7-10(2)14(11(3)8-9)12(15)5-4-6-13(16)17/h7-8H,4-6H2,1-3H3,(H,16,17)
Clé InChI
ZEMMDCNECWHBGE-UHFFFAOYSA-N
Température de stockage
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-43460
Pictogrammes
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-43460