Principaux documents
ENA184121422
Enamine
3-[2-(4-bromophenyl)acetamido]thiophene-2-carboxylic acid
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
340.2
Numéro MDL:
Iupac Name
3-{[(4-bromophenyl)acetyl]amino}-2-thiophenecarboxylic acid
Inchi Code
1S/C13H10BrNO3S/c14-9-3-1-8(2-4-9)7-11(16)15-10-5-6-19-12(10)13(17)18/h1-6H,7H2,(H,15,16)(H,17,18)
Clé InChI
RWOCJQKCBJGZJA-UHFFFAOYSA-N
Température de stockage
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-41342
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-41342