Principaux documents
ENA183889262
Enamine
ethyl 1-benzyl-4-oxopiperidine-3-carboxylate
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
261.32
Numéro MDL:
Iupac Name
ethyl 1-benzyl-4-oxo-3-piperidinecarboxylate
Inchi Code
1S/C15H19NO3/c1-2-19-15(18)13-11-16(9-8-14(13)17)10-12-6-4-3-5-7-12/h3-7,13H,2,8-11H2,1H3
Clé InChI
ROSZJQBQGFBFSW-UHFFFAOYSA-N
Température de stockage
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-23925
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-23925