Principaux documents
ENA183888705
Enamine
2-amino-4-methanesulfonyl-N,N-dimethylbutanamide hydrobromide
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
289.19
Numéro MDL:
Iupac Name
2-amino-N,N-dimethyl-4-(methylsulfonyl)butanamide hydrobromide
Inchi Code
1S/C7H16N2O3S.BrH/c1-9(2)7(10)6(8)4-5-13(3,11)12;/h6H,4-5,8H2,1-3H3;1H
Clé InChI
PPXYIGUXJYWJAX-UHFFFAOYSA-N
Température de stockage
RT
Salt Data
Br
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-40309
Pictogrammes
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-40309