Principaux documents
ENA183042354
Enamine
7-propoxy-2H-chromene-3-carbaldehyde
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
218.25
Numéro MDL:
Iupac Name
7-propoxy-2H-chromene-3-carbaldehyde
Inchi Code
1S/C13H14O3/c1-2-5-15-12-4-3-11-6-10(8-14)9-16-13(11)7-12/h3-4,6-8H,2,5,9H2,1H3
Clé InChI
BDIAPSQKXAYRQL-UHFFFAOYSA-N
Température de stockage
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-39671
Pictogrammes
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-39671