Principaux documents
ENA181912087
Enamine
2-amino-2-(3-chlorophenyl)acetonitrile hydrochloride
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
203.07
Numéro MDL:
Iupac Name
amino(3-chlorophenyl)acetonitrile hydrochloride
Inchi Code
1S/C8H7ClN2.ClH/c9-7-3-1-2-6(4-7)8(11)5-10;/h1-4,8H,11H2;1H
Clé InChI
GLYABMSRUGXBPF-UHFFFAOYSA-N
Température de stockage
RT
Salt Data
Cl
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-39244
Pictogrammes
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-39244