Principaux documents
ENA181911536
Enamine
(5-bromofuran-2-yl)methanol
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
177
Numéro MDL:
Pf
43-44
Iupac Name
(5-bromo-2-furyl)methanol
Inchi Code
1S/C5H5BrO2/c6-5-2-1-4(3-7)8-5/h1-2,7H,3H2
Clé InChI
CFLMVPYEVZXIED-UHFFFAOYSA-N
Température de stockage
-70
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Dry Ice
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-37107
Melting Point
43-44
Pictogrammes
Exclamation markHealth hazard
Signal Word
Warning
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-37107