Principaux documents
ENA181911379
Enamine
3-chloro-N-(4-nitrophenyl)propanamide
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
228.63
Numéro MDL:
Pf
168-171
Iupac Name
3-chloro-N-(4-nitrophenyl)propanamide
Inchi Code
1S/C9H9ClN2O3/c10-6-5-9(13)11-7-1-3-8(4-2-7)12(14)15/h1-4H,5-6H2,(H,11,13)
Clé InChI
UUMRUNRDCGIWFC-UHFFFAOYSA-N
Purity
95
Country of Origin
UA
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-27518
Melting Point
168-171
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-27518