Key Documents
ENA161209774
Enamine
5-(2-fluorophenyl)thiophene-2-carboxylic acid
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
222.24
Numéro MDL:
Iupac Name
5-(2-fluorophenyl)-2-thiophenecarboxylic acid
Inchi Code
1S/C11H7FO2S/c12-8-4-2-1-3-7(8)9-5-6-10(15-9)11(13)14/h1-6H,(H,13,14)
Clé InChI
FBPCOHCDZGNURM-UHFFFAOYSA-N
Température de stockage
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-35894
Pictogrammes
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-35894