Principaux documents
ENA161209586
Enamine
3-(cyclopentyloxy)propan-1-ol
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
144.21
Numéro MDL:
Iupac Name
3-(cyclopentyloxy)-1-propanol
Inchi Code
1S/C8H16O2/c9-6-3-7-10-8-4-1-2-5-8/h8-9H,1-7H2
Clé InChI
DLDHSVKYOQURCS-UHFFFAOYSA-N
Température de stockage
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
liquid
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-36268
Pictogrammes
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-36268