Principaux documents
ENA159843725
Enamine
4-{[2-(thiophen-2-yl)ethyl]sulfamoyl}benzoic acid
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
311.38
Numéro MDL:
Iupac Name
4-({[2-(2-thienyl)ethyl]amino}sulfonyl)benzoic acid
Inchi Code
1S/C13H13NO4S2/c15-13(16)10-3-5-12(6-4-10)20(17,18)14-8-7-11-2-1-9-19-11/h1-6,9,14H,7-8H2,(H,15,16)
Clé InChI
YAGWDFOAVUUGTC-UHFFFAOYSA-N
Température de stockage
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-31345
Pictogrammes
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-31345