Documents
ENA159843661
Enamine
3-hydrazinyl-4-methyl-5-phenyl-4H-1,2,4-triazole
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
189.22
Numéro MDL:
Iupac Name
3-hydrazino-4-methyl-5-phenyl-4H-1,2,4-triazole
Inchi Code
1S/C9H11N5/c1-14-8(12-13-9(14)11-10)7-5-3-2-4-6-7/h2-6H,10H2,1H3,(H,11,13)
Clé InChI
PTICRJHPJJHINP-UHFFFAOYSA-N
Température de stockage
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-30652
Pictogrammes
Exclamation mark
Signal Word
Warning
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-30652