Key Documents
ENA150999089
Enamine
2-chloro-1-[4-(2,5-dimethoxybenzenesulfonyl)piperazin-1-yl]ethan-1-one
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
362.83
Numéro MDL:
Iupac Name
1-(chloroacetyl)-4-[(2,5-dimethoxyphenyl)sulfonyl]piperazine
Inchi Code
1S/C14H19ClN2O5S/c1-21-11-3-4-12(22-2)13(9-11)23(19,20)17-7-5-16(6-8-17)14(18)10-15/h3-4,9H,5-8,10H2,1-2H3
Clé InChI
GRHWELWDQPEZQC-UHFFFAOYSA-N
Température de stockage
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-23052
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-23052