Principaux documents
ENA113817061
Enamine
5,7-dimethyl-2-phenylpyrazolo[1,5-a]pyrimidine
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
223.28
Numéro MDL:
Iupac Name
5,7-dimethyl-2-phenylpyrazolo[1,5-a]pyrimidine
Inchi Code
1S/C14H13N3/c1-10-8-11(2)17-14(15-10)9-13(16-17)12-6-4-3-5-7-12/h3-9,15H,1H2,2H3
Clé InChI
OCAQJBFQIHLVFY-UHFFFAOYSA-N
Température de stockage
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-27189
Pictogrammes
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-27189