Principaux documents
ENA112933442
Enamine
2-(3,4-dimethoxyphenyl)pyrrolidine
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
207.27
Numéro MDL:
Iupac Name
2-(3,4-dimethoxyphenyl)pyrrolidine
Inchi Code
1S/C12H17NO2/c1-14-11-6-5-9(8-12(11)15-2)10-4-3-7-13-10/h5-6,8,10,13H,3-4,7H2,1-2H3
Clé InChI
QDPNOFVFBQDGHG-UHFFFAOYSA-N
Température de stockage
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
liquid
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-26875
Pictogrammes
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-26875