Principaux documents
ENA112933422
Enamine
methyl 3-amino-4-(pyrrolidin-1-yl)benzoate
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
220.27
Numéro MDL:
Iupac Name
methyl 3-amino-4-(1-pyrrolidinyl)benzoate
Inchi Code
1S/C12H16N2O2/c1-16-12(15)9-4-5-11(10(13)8-9)14-6-2-3-7-14/h4-5,8H,2-3,6-7,13H2,1H3
Clé InChI
YUNBFGSIPUOKRU-UHFFFAOYSA-N
Température de stockage
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-26843
Pictogrammes
CorrosionExclamation mark
Signal Word
Danger
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-26843