Principaux documents
ENA111667534
Enamine
2-[(benzylcarbamoyl)amino]-3-methylbutanoic acid
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
250.3
Numéro MDL:
Iupac Name
N-[(benzylamino)carbonyl]valine
Inchi Code
1S/C13H18N2O3/c1-9(2)11(12(16)17)15-13(18)14-8-10-6-4-3-5-7-10/h3-7,9,11H,8H2,1-2H3,(H,16,17)(H2,14,15,18)
Clé InChI
GXXOANOVALAKPV-UHFFFAOYSA-N
Température de stockage
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-26748
Pictogrammes
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-26748