Principaux documents
ENA069848795
Enamine
3-phenylfuran-2-carboxylic acid
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
188.18
Numéro MDL:
Pf
143-145
Iupac Name
3-phenyl-2-furoic acid
Inchi Code
1S/C11H8O3/c12-11(13)10-9(6-7-14-10)8-4-2-1-3-5-8/h1-7H,(H,12,13)
Clé InChI
FSFXNTONSBUTHK-UHFFFAOYSA-N
Température de stockage
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-23475
Melting Point
143-145
Pictogrammes
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-23475