Documents
ENA068330916
Enamine
4-(piperidin-1-yl)-3-(piperidine-1-sulfonyl)benzoic acid
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
352.45
Numéro MDL:
Iupac Name
4-(1-piperidinyl)-3-(1-piperidinylsulfonyl)benzoic acid
Inchi Code
1S/C17H24N2O4S/c20-17(21)14-7-8-15(18-9-3-1-4-10-18)16(13-14)24(22,23)19-11-5-2-6-12-19/h7-8,13H,1-6,9-12H2,(H,20,21)
Clé InChI
FGFILSIODSULAP-UHFFFAOYSA-N
Température de stockage
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-23667
Pictogrammes
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-23667