Principaux documents
ENA065086058
Enamine
6-methyl-4-oxo-1-phenyl-1,4-dihydropyridazine-3-carboxylic acid
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
230.22
Numéro MDL:
Pf
183-185
Iupac Name
6-methyl-4-oxo-1-phenyl-1,4-dihydro-3-pyridazinecarboxylic acid
Inchi Code
1S/C12H10N2O3/c1-8-7-10(15)11(12(16)17)13-14(8)9-5-3-2-4-6-9/h2-7H,1H3,(H,16,17)
Clé InChI
IYLQQYCKWAAZLD-UHFFFAOYSA-N
Température de stockage
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-14884
Melting Point
183-185
Pictogrammes
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-14884