Principaux documents
ENA065085518
Enamine
6-amino-7-nitro-3,4-dihydro-2H-1,4-benzoxazin-3-one
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
209.16
Numéro MDL:
Iupac Name
6-amino-7-nitro-2H-1,4-benzoxazin-3(4H)-one
Inchi Code
1S/C8H7N3O4/c9-4-1-5-7(2-6(4)11(13)14)15-3-8(12)10-5/h1-2H,3,9H2,(H,10,12)
Clé InChI
UKMPWBSPQZCXLA-UHFFFAOYSA-N
Température de stockage
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-14517
Pictogrammes
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-14517