Key Documents
ENA053247300
Enamine
1-cyclopropyl-2,5-dimethyl-1H-pyrrole-3-carboxylic acid
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
179.22
Numéro MDL:
Pf
178-180
Iupac Name
1-cyclopropyl-2,5-dimethyl-1H-pyrrole-3-carboxylic acid
Inchi Code
1S/C10H13NO2/c1-6-5-9(10(12)13)7(2)11(6)8-3-4-8/h5,8H,3-4H2,1-2H3,(H,12,13)
Clé InChI
VOOZJPFNBFNPEK-UHFFFAOYSA-N
Température de stockage
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-13229
Melting Point
178-180
Pictogrammes
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-13229