Principaux documents
ENA053246446
Enamine
2-chloro-N-[2-(4-sulfamoylphenyl)ethyl]acetamide
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
276.74
Numéro MDL:
Pf
145-147
Iupac Name
N-{2-[4-(aminosulfonyl)phenyl]ethyl}-2-chloroacetamide
Inchi Code
1S/C10H13ClN2O3S/c11-7-10(14)13-6-5-8-1-3-9(4-2-8)17(12,15)16/h1-4H,5-7H2,(H,13,14)(H2,12,15,16)
Clé InChI
SPHVYECTYHWHJM-UHFFFAOYSA-N
Température de stockage
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-01816
Melting Point
145-147
Pictogrammes
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-01816