Principaux documents
ENA048304193
Enamine
[(5-chlorothiophen-2-yl)methyl](prop-2-en-1-yl)amine
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
187.69
Numéro MDL:
Iupac Name
N-allyl-N-[(5-chloro-2-thienyl)methyl]amine
Inchi Code
1S/C8H10ClNS/c1-2-5-10-6-7-3-4-8(9)11-7/h2-4,10H,1,5-6H2
Clé InChI
GCSHWICQDNLLHX-UHFFFAOYSA-N
Température de stockage
4
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
liquid
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-11731