Principaux documents
ENA048303627
Enamine
2-chloro-N-{[(4-chlorophenyl)carbamoyl]methyl}-N-methylacetamide
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
275.13
Numéro MDL:
Iupac Name
2-chloro-N-[2-(4-chloroanilino)-2-oxoethyl]-N-methylacetamide
Inchi Code
1S/C11H12Cl2N2O2/c1-15(11(17)6-12)7-10(16)14-9-4-2-8(13)3-5-9/h2-5H,6-7H2,1H3,(H,14,16)
Clé InChI
SWDWMDRPDBBGDL-UHFFFAOYSA-N
Température de stockage
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-11700
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-11700