Principaux documents
ENA048303236
Enamine
7-(chloromethyl)-2-methyl-5H-[1,3,4]thiadiazolo[3,2-a]pyrimidin-5-one
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
215.66
Numéro MDL:
Iupac Name
7-(chloromethyl)-2-methyl-5H-[1,3,4]thiadiazolo[3,2-a]pyrimidin-5-one
Inchi Code
1S/C7H6ClN3OS/c1-4-10-11-6(12)2-5(3-8)9-7(11)13-4/h2,10H,1,3H2
Clé InChI
JJKPUPVPJGEBHL-UHFFFAOYSA-N
Température de stockage
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-10984
Pictogrammes
CorrosionExclamation mark
Signal Word
Danger
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-10984