Principaux documents
ENA040899350
Enamine
4-chloro-5-(3,4-dimethylphenyl)thieno[2,3-d]pyrimidine
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
274.77
Numéro MDL:
Iupac Name
4-chloro-5-(3,4-dimethylphenyl)thieno[2,3-d]pyrimidine
Inchi Code
1S/C14H11ClN2S/c1-8-3-4-10(5-9(8)2)11-6-18-14-12(11)13(15)16-7-17-14/h3-7H,1-2H3
Clé InChI
YHGOZPYHUNWJBE-UHFFFAOYSA-N
Température de stockage
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-10483
Pictogrammes
Exclamation mark
Signal Word
Warning
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-10483