Principaux documents
ENA040898988
Enamine
1-(2,4-dichloro-5-fluorophenyl)ethan-1-amine
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
208.06
Numéro MDL:
Iupac Name
1-(2,4-dichloro-5-fluorophenyl)ethanamine
Inchi Code
1S/C8H8Cl2FN/c1-4(12)5-2-8(11)7(10)3-6(5)9/h2-4H,12H2,1H3
Clé InChI
UUGIXMDBIAKDBF-UHFFFAOYSA-N
Température de stockage
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
liquid
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-10653
Pictogrammes
CorrosionExclamation mark
Signal Word
Danger
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-10653